Läs mer
Coronene, TRC
Produktkod. 30356123
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30356123 100 mg
1 options
Produktkod. 30356123 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC695500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coronene
CAS 191-07-1
Molekylformel C24 H12
Kvantitet 100 mg
Synonym Coronene, Circumbenzene, NSC 90725
InChI formel InChI=1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
LEDER c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c6c5c4c3c27
IUPAC-namn Coronene
Molekylvikt (g/mol) 300.35
Formel vikt 300.0939