Läs mer
MedChemExpress Corosolic acid
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.7 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 4547-24-4 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 98.0% |
| Löslighet | DMSO : ≥ 50 mg/mL (105.78 mM) |
| Synonym | Colosolic acid |
| Mål | Autophagy |
| Visa mer |