Läs mer
MedChemExpress Corosolic acid
Produktkod. 16418938
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16418938 10 mg
1 options
Produktkod. 16418938 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0280
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Corosolic acid (Colosolic acid) isolated from the fruit of Cratoegus pinnatifida var. psilosa, was reported to have anticancer activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 472.7 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 4547-24-4
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : ≥ 50 mg/mL (105.78 mM)
Synonym Colosolic acid
Mål Autophagy