Läs mer
Invitrogen™ CorrectASE™ Enzym, 50 reaktioner
Beskrivning
CorrectASE™ Enzymet tar bort mismatcher orsakade av felsyntes i oligonuceotider, vilket leder till en 3-10-faldig –minskning av mutationer i dina syntetiska gener eller fragment.
Genom att införa CorrectASE™ enzym i ditt gör-det-själv-gensyntesarbetsflöde kan du:
- Minska antalet mutationer i din syntetiska gen eller fragment
- Minska din arbetstid genom att bara screena 2-4 –kloner istället för 10-16 kloner per syntetisk konstruktion
- Minska dina kostnader genom att sekvensera endast 2 – 4 kloner istället för 10 – 16 syntetiska gener
Förhindra oönskade mutationer
Kommersiellt tillgängliga syntetiska oligonukeotider har en hög felfrekvens under syntes, från en per 300 –till 1000 baser, beroende på källa. Dessa fel orsakar ramskift (deletion och insättning) och missmatchade mutationer under gensyntesen. Inkubation med CorrectASE™ enzym tar bort båda typerna av mutationer.
Inkubationssteget med CorrectASE™ enzym introduceras efter den initiala PCR-sammansättningen av oligonukleotider. PCR-produkten denatureras och glödderas om så att eventuella mutationer inte matchas. CorrectASE™ Enzymet binder till de resulterande mismatchningarna och skadar båda DNA-strängarna 3 fot från felet. Enzymets exonukleaseaktivitet på 3 till 5 fot tar bort felen. En slutlig PCR med en korrekturläsningspolymeras monterar sedan de korrigerade fragmenten, vilket ökar sannolikheten att isolera kloner med rätt sekvens. Beroende på den inkommande oligonokeotidkvaliteten behöver endast 2 – 4 kloner screenas, jämfört med 10 – 16 kloner i ett arbetsflöde som inte inkluderar korrigeringssteget. Att inkludera CorrectASE™ enzym i ditt gensyntesarbetsflöde minskar arbetstiden och sekvenseringskostnaderna.
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95 % av SDS-PAGE |
| Innehåll och lagring | • CorrectASE, 1 rör (50 reaktioner) • 10X CorrectASE Reaktionsbuffert, 1 tub |
| Exonukleasaktivitet | 3'– 5' |
| Enzym | CorrectASE™ |
| Kompatibel buffert | Reaktionsbuffert |
| Kvantitet | 50 reaktioner |
| Produkttyp | CorrectASE™ Enzym |