Läs mer
Cole-Parmer™ Frätande/syra dränkbar sumppump
Flödeshastighet:
47 GPM
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Endast elektrisk dränkbar pump med hela motorn inkapslad Noryl™
- Noryl Materialet rostar aldrig och ger utmärkt motståndskraft mot syror och alkalier
- Kompakt och lätt, endast 13,5 lb., med bekvämt bärhandtag
- Praktiskt taget okrossbar
- Levereras med en helautomatisk på/av-nivåbrytare
- Har en 22 fot nätsladd
Specifikationer
Specifikationer
| Hästkraft | 0.4 hp |
| Motortyp | Automatisk |
| Amperage | 5 amp |
| Material | Noryl/304 SS/Buna |
| Temperatur (engelska) Max. | 135 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 57 °C |
| Flödeshastighet | 47 GPM |
| Frekvens | 60 Hz |
| Maximalt tryck | 125 psi |
| Spänning | 115 V |