Läs mer
BOLA Korrugerad tub
Produktkod. 10574592
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
15,4 mm
18,4 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
10574592 15,4 mm
10184491 18,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10574592 Leverantör BOLA Leverantörsnummer S182010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1023.75 SEK
    828.92 SEK / 1m
    Save 194.83 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Korrugated tubing PFA, utmärkt flexibilitet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 15,4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 19.7 mm
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinlig
Flexibilitet Styv
Maximalt tryck 2,3 bar