missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Corticosterone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Corticosterone |
| CAS | 50-22-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Corticosterone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H30 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-, (11β)-, Corticosterone (8CI), 11,21-Dihydroxyprogesterone, 11-Hydroxycorticoaldosterone, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11β,21-Dihydroxyprogesterone, 17-Deoxycortisol, 4-Pregnene-11β,21-diol-3,20-dione, Corticosteron, Kendall's compound B, NSC 9705, Reichstein's substance H |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?