missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Corticosterone 21-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Corticosterone-21-acetate |
| CAS | 1173-26-8 |
| Molekylformel | C23 H32 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Corticosterone-21-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O5/c1-13(24)28-12-20(27)18-7-6-17-16-5-4-14-10-15(25)8-9-22(14,2)21(16)19(26)11-23(17,18)3/h10,16-19,21,26H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18+,19-,21+,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.5 |
| Formel vikt | 388.225 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?