Läs mer
Corticosterone 21-Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Corticosterone 21-Carboxylic Acid |
| CAS | 33762-00-4 |
| Molekylformel | C21 H28 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (11β)-11-Hydroxy-3,20-dioxo-pregn-4-en-21-oic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O5/c1-20-8-7-12(22)9-11(20)3-4-13-14-5-6-15(18(24)19(25)26)21(14,2)10-16(23)17(13)20/h9,13-17,23H,3-8,10H2,1-2H3,(H,25,26)/t13-,14-,15+,16-,17+,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.44 |
| Formel vikt | 360.1937 |