Läs mer
Invitrogen™ Kortikosteron konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Produktkod. 17845117
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17845117 10 x 96 tester -
15805901 96 tester Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17845117 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIACORTX10
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
ELISA
Kortikosteronet ELISA kvantifierar coritcosteron i serum, plasma, urin, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant coritcosteron. Metodens princip Kortikosteron fastfas-sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor-) antikroppen, som binder till målet på en annan epitop än infångningsantikroppen. Ett konjugerat enzym har inkorporerats i analysen. Efter inkubations- och tvättsteg för att befria mikroplattan från obundna ämnen, tillsätts en substratlösning som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är omvänt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
CORTICOSTERONE is an adrenocortical steroid that has modest but significant activities as a mineralocorticoid and a glucocorticoid. [National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=5753].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 78,125 till 10 000 pg/ml
Analyskänslighet 18.6 pg/mL
Beskrivning Kortikosteron konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Analysera Multiplexanalys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Fekalt extrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Tillräckligt för 10 x 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias 17-Deoxycortisol; C21H30O417-Deoxycortisol; C21H30O4;
Interassay CV 7.9%
Intraassay CV 5.2%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Proteinaliaser 17-Deoxycortisol; Reichstein's substance H; Kendall's compound B; C21H30O4
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Inflammation
Provvolym Fekalextrakt 50μ L, Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 50μ L, Urin 2,5μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav -20 °C
Mål Kortikosteron
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 1 tim 30 min