missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Corticosterone, Lipomed

Produktkod. 30457973
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457973 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30457973 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCOR162850

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

Corticosterone
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Corticosterone
CAS 50-22-6
Analyt- eller komponentnamn Corticosterone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H30 O4
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-, (11β)-, Corticosterone (8 CI), 11,21-Dihydroxyprogesterone, 11-Hydroxycorticoaldosterone, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER C[C@]12 C[C@H](O)[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@@H]2 C(=O)CO
IUPAC-namn (8 S,9 S,10 R,11 S,13 S,14 S,17 S)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 346.46
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 346.2144 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.