missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Corticosterone, TRC

Produktkod. 30352643
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352643 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30352643 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC69570050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Corticosterone
CAS 50-22-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C21 H30 O4
Kvantitet 50 mg
Synonym Corticosterone (8CI), (11β)-11,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-Dihydroxyprogesterone, 11-Hydroxycorticoaldosterone, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11β,21-Dihydroxyprogesterone, 17-Deoxycortisol, 4-Pregnene-11β,21-diol-3,20-dione, Corticosteron, Kendall's compound B, NSC 9705, Reichstein's substance H
InChI formel InChI=1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
LEDER C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO
IUPAC-namn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 346.46
Formel vikt 346.2144
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.