missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Corticotropin-releasing factor (human)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.44% |
| CAS | 86784-80-7 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 4757.45 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 25 mg/mL (5.25 mM∣ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) |
| Synonym | Human CRF∣ Human corticotropin-releasing factor |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?