missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Corticotropin-releasing factor (human)

Produktkod. 16461808
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16461808 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16461808 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0086

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Corticotropin-releasing factor human (Human CRF) stimulates the synthesis and secretion of adrenocorticotropin in the anterior pituitary.

Specifikationer

Renhet 98.44%
CAS 86784-80-7
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 4757.45 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 25 mg/mL (5.25 mM∣ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl)
Synonym Human CRF∣ Human corticotropin-releasing factor
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.