Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Corticotropin Releasing Factor, ovine
Produktkod. 15458169
Change view
Kvantitet:
0,5 mg
1 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458169 0,5 mg 0.5mg
15468169 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458169 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66708.!D
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 4670.29
Kvantitet 0,5 mg
Förpackning Plastic bottle
Form Solid
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.