Läs mer
Cortisol-1,2-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cortisol-1,2-d2 |
| CAS | 79037-25-5 |
| Molekylformel | C21 D2 H28 O5 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 1,2 alpha-Hydrocortisone D2 (1,2-D2), Pregn-4-ene-3,20-dione-1,2-d2, 11,17,21-trihydroxy-, (1α,2α,11β)-, (1α,2α,11β)-11,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-1,2-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26 H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D,7 D/t5-,7+,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1 |
| LEDER | [2 H][C@@H]1 [C@H]([2 H])[C@]2(C)[C@H]3 [C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]4(O)C(=O)CO)[C@@H]3 CCC2=CC1=O |
| IUPAC-namn | (1 S,2 R,8 S,9 S,10 R,11 S,13 S,14 S,17 R)-1,2-dideuterio-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.48 |
| Formel vikt | 364.2219 g/mol |
| Visa mer |