missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cortisol-1,2-d2, TRC

Produktkod. 30132635
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30132635 5 mg -
30041036 2.5 mg 2.5mg
30040501 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30132635 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH7146165MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1257650-73-9
Molekylformel C21 D2 H28 O5
Molekylvikt (g/mol) 364.4722
Synonym (11beta)-11,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-1,2-d2
IUPAC-namn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one-1,2-d2
LEDER C[C@@]12[C@](CC[C@]2(O)C(CO)=O)([H])[C@@]3([H])[C@@]([C@H](C1)O)([H])[C@@]4(C(CC3)=CC(C([2H])C4[2H])=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hydrocortisone D2 (1,2-D2)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D,7D/t5?,7?,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-
Formel vikt 364.2219
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.