Läs mer
Kortisol, 1 mg/ml i metanol, Lipomed
Produktkod. 30458824
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458824 1 ml
1 options
Produktkod. 30458824 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCOR16301LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Kortisol, 1 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocortisone
CAS 50-23-7
Analyt- eller komponentnamn Hydrocortisone
Frakt skick Ice Pk. (-20 °C)
Molekylformel C21 H30 O5
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Hydrocortisone, Cortisol, 11 beta,17,21-Trihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Prednisolone Imp. A (EP), 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER C[C@]12 CCC(=O)C=C1CC[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
IUPAC-namn (8 S,9 S,10 R,11 S,13 S,14 S,17 R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimetyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dekahydro-1 H-cyklopenta[a]fenantren-3-one
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 362.46
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 362,2093 g/mol