Läs mer
Cortisol 21-m-Maleimidobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cortisol 21-m-Maleimidobenzoate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H35NO8/c1-30-12-10-21(34)15-19(30)6-7-22-23-11-13-32(40,31(23,2)16-24(35)28(22)30)25(36)17-41-29(39)18-4-3-5-20(14-18)33-26(37)8-9-27(33)38/h3-5,8-9,14-15,22-24,28,35,40H,6-7,10-13,16-17H2,1-2H3/t22-,23-,24-,28+,30-,31-,32-/m0/s1 |
| Formel vikt | 561.2363 |