missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cortisol 21-Sulfate Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cortisol 21-Sulfate Potassium Salt |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O8S.K/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h9,14-16,18,23,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 480.122 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?