missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cortisol-9,11,12,12-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cortisol-D4 (9,11,12,12-D4) |
| CAS | 73565-87-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 2H4 H26 O5 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | Hydrocortisone-9α,11α,12α,12β-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,16D,18D |
| LEDER | [2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]14C |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-9,11,12,12-tetradeuterio-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.48 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?