Läs mer
Invitrogen™ Mänskligt kortisol konkurrenskraftigt ELISA Utrustning
Produktkod. 15642299
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15642299 96 tester
17815217 10 x 96 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15642299 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIAHCOR
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
ELISA
Det mänskliga kortisolet ELISA kvantifierar kortisol i humant serum, plasma, urin, saliv, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium.
Metodens princip
Kortisolkonkurrensen ELISA kit för endast forskning är utformat för att kvantitativt mäta kortisol som finns i torkade fekala extrakt, saliv, urin, serum, plasma och vävnadsodlingsmediaprover. Totalt kortisol mäts i extraherade prover och i serum och plasma, och fritt kortisol i saliv och urin. En kortisolstandard tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover läses av en användargenererad standardkurva. Standarder eller utspädda prover pipetteras till en klar mikrotiterplatta belagd med en antikropp för att fånga musantikroppar. Ett kortisol-peroxidaskonjugat tillsätts till brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en monoklonal antikropp mot kortisol. Efter 1 timmes inkubation tvättas plattan och substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna kortisol-peroxidaskonjugatet. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare vid 450 nm.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Kortisol är den mest potenta glukokortikoid som produceras av den mänskliga binjuren. Det syntetiseras från kolesterol och dess produktion stimuleras av hypofysens adrenokortikotropa hormon (ACTH) som regleras av corticotropin releasing factor (CRF). ACTH- och CRF-sekret hämmas av höga kortisolnivåer i en negativ återkopplingsslinga. I plasma är majoriteten av kortisolet bundet med hög affinitet till kortikosteroidbindande globulin (CBG eller transcotin). Kortisol verkar genom specifika intracellulära receptorer och påverkar många fysiologiska system, inklusive immunfunktion, glukosmotreglering, vaskulär tonus och benmetabolism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 100 till 3200 pg/ml
Analyskänslighet 17.3 pg/mL
Innehåll och lagring Förbelagda plattor, standard, detektorantikropp, HRP-konjugat, provbuffert, tvättbuffert, kromogen, stopplösning, platttäckning och partispecifikt tekniskt datablad.
Förvara på –20 °C.
Beskrivning Kortisol konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Analysera Multiplex analys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Steroidhormon
Provtyp Fekalt extrakt, Plasma, Saliv, Serum, Supernatant, Urin
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Absorptionsmikroplattläsare
Interassay CV 8.1%
Intraassay CV 8.8%
Kit Innehåll Förbelagd 96-brunnsplatta, standard, analysutspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, tvättbuffert, kromogen, stopplösning, limplåtsskydd, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Proteinaliaser C21H30O5
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Inflammation
Provvolym Fekalextrakt 50μ L, Plasma 1μ L, Saliv 12,5μ L, Serum 1μ L, Supernatant 50μ L, Urin 6,25μ L
Frakt skick Våt eller tor ris
Förvaringskrav -20 °C
Mål Kortisol
Testtid 1 timme 20 min
Total analystid 1 timme 30 min