Läs mer
Invitrogen™ Mänskligt kortisol konkurrenskraftigt ELISA Utrustning
Produktkod. 17815217
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17815217 10 x 96 tester
15642299 96 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17815217 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIAHCORX10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ELISA
Det mänskliga kortisolet ELISA kvantifierar kortisol i humant serum, plasma, urin, saliv, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium.
Metodens princip
Kortisolkonkurrensen ELISA kit för endast forskning är utformat för att kvantitativt mäta kortisol som finns i torkade fekala extrakt, saliv, urin, serum, plasma och vävnadsodlingsmediaprover. Totalt kortisol mäts i extraherade prover och i serum och plasma, och fritt kortisol i saliv och urin. En kortisolstandard tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover läses av en användargenererad standardkurva. Standarder eller utspädda prover pipetteras till en klar mikrotiterplatta belagd med en antikropp för att fånga musantikroppar. Ett kortisol-peroxidaskonjugat tillsätts till brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en monoklonal antikropp mot kortisol. Efter 1 timmes inkubation tvättas plattan och substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna kortisol-peroxidaskonjugatet. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare vid 450 nm.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Cortisol is the most potent glucocorticoid produced by the human adrenal. It is synthesized from cholesterol and its production is stimulated by pituitary adrenocorticotropic hormone (ACTH) which is regulated by corticotropin releasing factor (CRF). ACTH and CRF secretions are inhibited by high cortisol levels in a negative feedback loop. In plasma a majority of cortisol is bound with high affinity to corticosteroid binding globulin (CBG or transcotin). Cortisol acts through specific intracellular receptors and affects numerous physiologic systems including immune function, glucose counter regulation, vascular tone, and bone metabolism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 100 till 3200 pg/ml
Analyskänslighet 17.3 pg/mL
Beskrivning Kortisol konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Analysera Multiplexanalys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Fekalt extrakt, Plasma, Saliv, Serum, Supernatant, Urin
Tillräckligt för 10 x 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Interassay CV 8.1%
Intraassay CV 8.8%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Proteinaliaser C21H30O5
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Inflammation
Provvolym Fekalextrakt 50μ L, Plasma 1μ L, Saliv 12,5μ L, Serum 1μ L, Supernatant 50μ L, Urin 6,25μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav -20 °C
Mål Kortisol
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 1 tim 30 min