Läs mer
Kortisol, Lipomed
Produktkod. 30463956
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30463956 50 mg
1 options
Produktkod. 30463956 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCOR163050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Kortisol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocortisone
CAS 50-23-7
Analyt- eller komponentnamn Hydrocortisone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H30 O5
Synonym Hydrocortisone, Cortisol, 11 beta,17,21-Trihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Prednisolone Imp. A (EP), 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER C[C@]12 CCC(=O)C=C1CC[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
IUPAC-namn (8 S,9 S,10 R,11 S,13 S,14 S,17 R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimetyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dekahydro-1 H-cyklopenta[a]fenantren-3-one
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 362.46
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 362,2093 g/mol