Läs mer
Kortison 0,1 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30458192
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458192 1 ml
1 options
Produktkod. 30458192 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0214.0002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Kortison 0,1 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Cortisone
CAS 53-06-5
Analyt- eller komponentnamn Cortisone
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C21 H28 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Hydrocortisone Imp. B (EP), Cortisone (8 CI), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 11-Dehydro-17-hydroxycorticosterone, 17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione
InChI formel InChI=1 S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26 H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
LEDER C[C@]12 CCC(=O)C=C1CC[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
IUPAC-namn (8 S,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimetyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,11-dione
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 360.44
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 360,1937 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.