Läs mer
Cortisone 17-Valerate (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cortisone 17-Valerate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H36O6/c1-4-5-6-22(31)32-26(21(30)15-27)12-10-19-18-8-7-16-13-17(28)9-11-24(16,2)23(18)20(29)14-25(19,26)3/h13,18-19,23,27H,4-12,14-15H2,1-3H3/t18-,19-,23+,24-,25-,26+/m0/s1 |