Läs mer
Kortison, 98,1 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11434632 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434632 5 g 5g
11424632 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434632 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219017205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3880.00 SEK
    3692.24 SEK / 5g
    Save 187.76 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 53-06-5
Molekylformel C21H28O5
Molekylvikt (g/mol) 360.45
MDL-nummer MFCD00003610
InChI-nyckel MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
Synonym cortisone, andreson, cortisal, cortisate, cortistal, cortivite, cortogen, cortone, kendall's compound e, adrenalex
PubChem CID 222786
ChEBI CHEBI:16962
IUPAC-namn (1R,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxi-1-(2-hydroxiacetyl)-9a,lla-dimetyl-lH,2H,3H ,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyklopenta[a]fenantren-7,10-dion
LEDER C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cortisone
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.981
Kvantitet 5 g
Formel vikt 360.4
Fysisk form Pulver