Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kortison, 98%
Produktkod. 15549523 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15549523 1 g 1g
15559523 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15549523 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 460520010
 Begränsad artikel
CAS: 53-06-5 | C21H28O5 | 360.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53-06-5
Molekylformel C21H28O5
Molekylvikt (g/mol) 360.45
MDL-nummer MFCD00003610
InChI-nyckel MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
Synonym cortisone, andreson, cortisal, cortisate, cortistal, cortivite, cortogen, cortone, kendall's compound e, adrenalex
PubChem CID 222786
ChEBI CHEBI:16962
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxi-17-(2-hydroxiacetyl)-10,13-dimetyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,11-dion
LEDER C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cortisone
Smältpunkt 223,0 °C till 228,0 °C
Förlust vid torkning Max 2% .
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 360.44
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cortisone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.