Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kortison, 98%
Produktkod. p-7077842 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15559523
Brand: Thermo Scientific Chemicals 460522500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53-06-5
Molekylformel C21H28O5
Molekylvikt (g/mol) 360.45
MDL-nummer MFCD00003610
InChI-nyckel MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
Synonym cortisone, andreson, cortisal, cortisate, cortistal, cortivite, cortogen, cortone, kendall's compound e, adrenalex
PubChem CID 222786
ChEBI CHEBI:16962
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxi-17-(2-hydroxiacetyl)-10,13-dimetyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,11-dion
LEDER C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cortisone
Smältpunkt 223.0°C to 228.0°C
Förlust vid torkning 2% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 360.44
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cortisone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.