Läs mer
Invitrogen™ Kortison konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Produktkod. 15855853
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15855853 96 tester Paket med 96
17855217 10 x 96 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15855853 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIACOR
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ELISA
Kortisonet ELISA kvantifierar kortison i serum, saliv, urin, plasma eller torkade fekala extrakt.
Metodens princip
Kortisontävlingen ELISA Enbart forskningsanvändning är utformad för att kvantitativt mäta kortison i extraherade torkade fekala prover, urin, saliv, plasma och serumprover. Detta kit mäter totalt kortison i serum och plasma och i extraherade fekala prover. En kortisonstandard tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover bör avläsas från standardkurvan. Standarder eller utspädda prover pipetteras till en klar mikrotiterplatta belagd med en antikropp för att fånga kaninantikroppar. Ett kortison-peroxidaskonjugat läggs till standarderna och proverna i brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en polyklonal antikropp mot kortison till varje brunn. Efter två timmars inkubation tvättas plattan och TMB-substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna kortison-peroxidaskonjugatet för att producera en färgad produkt. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare som kan mäta vid 450 nm.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Cortisone (Kendall's Compound E) is a glucocorticoid which is the product of cortisol (Compound F) deactivation by 11-beta-HSD2 (hydroxysteroid dehydrogenase), prohibiting receptor activation. The balance between cortisone and cortisol glucocorticoids helps to regulate the anti-inflammatory response. Cortisone is identical across all species.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 97,66 till 100 000 pg/ml
Analyskänslighet 29 pg/mL
Innehåll och lagring Pre-coated plate(s), standard, detector antibody, HRP conjugate, assay buffer, wash buffer, chromogen, stop solution, plate covers, and lot-specific technical data sheet.
Store at –20°C.
Beskrivning Kortison konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Analysera Multiplex analys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Steroidhormon
Provtyp Fekalt extrakt, Plasma, Saliv, Serum, Urin
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Interassay CV 11.9%
Intraassay CV 8.6%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Proteinaliaser C21H28O5
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Inflammation
Provvolym Fekalextrakt 50μ L, Plasma 1μ L, Saliv 10μ L, Serum 1μ L, Urin 10μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav -20 °C
Mål Kortison
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 2 timmar 30 minuter