Läs mer
Invitrogen™ Kortison konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Produktkod. 17855217
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17855217 10 x 96 tester -
15855853 96 tester Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17855217 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIACORX10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45870.00 SEK
    44952.60 SEK / Paket med 10
    Save 917.40 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
ELISA
Kortisonet ELISA kvantifierar kortison i serum, saliv, urin, plasma eller torkade fekala extrakt.
Metodens princip
Kortisontävlingen ELISA Enbart forskningsanvändning är utformad för att kvantitativt mäta kortison i extraherade torkade fekala prover, urin, saliv, plasma och serumprover. Detta kit mäter totalt kortison i serum och plasma och i extraherade fekala prover. En kortisonstandard tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover bör avläsas från standardkurvan. Standarder eller utspädda prover pipetteras till en klar mikrotiterplatta belagd med en antikropp för att fånga kaninantikroppar. Ett kortison-peroxidaskonjugat läggs till standarderna och proverna i brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en polyklonal antikropp mot kortison till varje brunn. Efter två timmars inkubation tvättas plattan och TMB-substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna kortison-peroxidaskonjugatet för att producera en färgad produkt. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare som kan mäta vid 450 nm.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Cortisone (Kendall's Compound E) is a glucocorticoid which is the product of cortisol (Compound F) deactivation by 11-beta-HSD2 (hydroxysteroid dehydrogenase), prohibiting receptor activation. The balance between cortisone and cortisol glucocorticoids helps to regulate the anti-inflammatory response. Cortisone is identical across all species.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 97,66 till 100 000 pg/ml
Analyskänslighet 29 pg/mL
Beskrivning Kortison konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Analysera Multiplexanalys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Fekalt extrakt, Plasma, Saliv, Serum, Urin
Tillräckligt för 10 x 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Interassay CV 11.9%
Intraassay CV 8.6%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Proteinaliaser C21H28O5
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Inflammation
Provvolym Fekalextrakt 50μ L, Plasma 1μ L, Saliv 10μ L, Serum 1μ L, Urin 10μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav -20 °C
Mål Kortison
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 2 timmar 30 minuter