Läs mer
Kortison, Lipomed
Produktkod. 30461607
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461607 10 mg
1 options
Produktkod. 30461607 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCOR163310
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Kortison
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cortisone
CAS 53-06-5
Analyt- eller komponentnamn Cortisone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H28 O5
Synonym Hydrocortisone Imp. B (EP), Cortisone (8 CI), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 11-Dehydro-17-hydroxycorticosterone, 17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione, Delta4-Pregnene-17 alpha,21-diol-3,11,20-trione
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER C[C@]12 CCC(=O)C=C1CC[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
IUPAC-namn (8 S,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimetyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,11-dione
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 360.44
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 360,1937 g/mol