Läs mer
Kortison, TRC
Produktkod. 17963295
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17963295 1 g
17954835 25 g
17911925 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17963295 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6965001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53-06-5
Molekylformel C21 H28 O5
Molekylvikt (g/mol) 360.44
Synonym Cortisone (8CI), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 11-Dehydro-17-hydroxycorticosterone, 17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, 17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione, 17α,21β-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione, 17α-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone, Adrenalex, Compound E, Cortisate, Cortivite, Cortogen, Cortone, KE, Kendall's compound E, NSC 9703, Pregn-4-en-17α,21-diol-3,11,20-trione, Reichstein's substance Fa, Wintersteiner's compound F, δ4-Pregnene-17α,21-diol-3,11,20-trione
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimetyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,11-dione
LEDER C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cortisone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formel vikt 360.1937
Procent renhet >95%