Läs mer
Corylifol A, MedChemExpress
Beskrivning
Corylifol A inhibits IL-6-induced STAT3 activation and phosphorylation, with an IC50 of 0.81 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Corylifol A |
| CAS | 775351-88-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H26O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Corylifol-A Corylinin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (640.25 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(C2=CC=C(O)C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)=C2)=COC3=CC(O)=CC=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.47 |
| Visa mer |