Läs mer
Corylin, MedChemExpress
Beskrivning
Corylin is a major bioactive compound isolated from Psoralea corylifolia L
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Corylin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 53947-92-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H16O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (312.17 mM) |
| LEDER | O=C1C(C2=CC=C3C(C=CC(C)(C)O3)=C2)=COC4=CC(O)=CC=C14 |
| Visa mer |