Läs mer
Corynoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Corynoline |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21NO5/c1-21-14-3-4-15-19(27-10-24-15)13(14)8-22(2)20(21)12-7-17-16(25-9-26-17)5-11(12)6-18(21)23/h3-5,7,18,20,23H,6,8-10H2,1-2H3/t18-,20+,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 367.142 |