Läs mer
Corynoxeine, MedChemExpress
Beskrivning
Corynoxeine, isolated from the hook of Uncaria rhynchophylla, is a potent ERK1/ERK2 inhibitor of key PDGF-BB-induced vascular smooth muscle cells (VSMCs) proliferation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Corynoxeine |
| CAS | 630-94-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H26N2O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 3.8 mg/mL (9.94 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@@H](C=C)C4)([H])N4CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.45 |
| Formel vikt | 382.45 |
| Visa mer |