missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Corynoxine B, MedChemExpress

Produktkod. 16459178
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16459178 10 mg
16451588 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16459178 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0901A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Corynoxine B is an oxindole alkaloid isolated from Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks (Gouteng in Chinese); a Beclin-1-dependent autophagy inducer.

Corynoxine B is an oxindole alkaloid isolated from Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks (Gouteng in Chinese)

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Corynoxine B
CAS 17391-18-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H28N2O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (216.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@H](CC)C4)([H])N4CC3
Molekylvikt (g/mol) 384.47
Formel vikt 384.47
Procent renhet 99.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.