Läs mer
Corynoxine, MedChemExpress
Beskrivning
Corynoxine, a tetracyclic oxindole alkaloid, is isolated from the hooks of Uncaria macrophylla. Corynoxine is a natural autophagy enhancer that promotes the clearance of alpha-synuclein via Akt/mTOR pathway.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Corynoxine |
| CAS | 6877-32-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H28N2O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.10 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@H](CC)C4)([H])N4CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.47 |
| Formel vikt | 384.47 |
| Visa mer |