Läs mer
Isofield™ Cos icke-steril lättviktsstrumpa för renrum - GMP Bilaga 1 kompatibel
BIOPHARMA
Produktkod. 30178852
Change view
Storlek:
Large/X-Large
Liten/medium
Förpackningsstorlek:
500 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
30178852 Large/X-Large 500 par
30178833 Liten/medium 500 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30178852 Leverantör Isofield™ Leverantörsnummer 70610LXL
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
De Isofield Cos engångs icke-steril lättviktsrenrumsstrumpa är GMP Annex 1-kompatibel, erbjuder komfort och skydd i renrumsmiljöer. Tillgänglig i tre storlekar, Cos timglashäldesign säkerställer komfortnivåer som konkurrerar med de flesta återanvändbara alternativen.
  • Icke-steril lättvikt
  • Renrumsstrumpor
  • För engångsbruk
  • 95% polyester, 5% spandex
  • Längd på mitten av vaden
  • Låg ludd
  • Vit färg
Specifikationer
Storlek Large/X-Large
Produkttyp Renrumsstrumpor