Läs mer
Isofield™ Cos icke-steril lättviktsstrumpa för renrum - GMP Bilaga 1 kompatibel
Storlek:
Large/X-Large
Liten/medium
Förpackningsstorlek:
500 par
Beskrivning
- Icke-steril lättvikt
- Renrumsstrumpor
- För engångsbruk
- 95% polyester, 5% spandex
- Längd på mitten av vaden
- Låg ludd
- Vit färg
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Liten/medium |
| Produkttyp | Renrumsstrumpor |