Description
Corning polypropenmikroplattor erbjuder både små volymer och stora volymer (block) brunnsformat för att möta analys- och lagringskrav.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Rund |
| Show More |