Beskrivning
Rörremsor består av åtta 0,2 ml tunnväggiga polypropenrör som är sammankopplade. Dubbla kopplingar mellan intilliggande rör eliminerar oavsiktligt brott under provhantering. Rörremsor är designade för exakt passform i termocykler för att optimera värmeöverföringen. Thermowell GULD capstrips säljs separat från Thermowell GULD rörlister. Original Thermowell tubremsor och kapsylremsor är förpackade tillsammans. Rörremsor är RNase-/DNas-fria och är autoklaverbara vid 121 °C.
Katt. nr 6547 har 60 st av varje färg per påse; 1 påse av varje färg per fodral.
Katt. Nr 3742 är designad för realtids-PCR. Lämplig att använda med Thermowell GULD 0,2 mL 1 x 8 PCR-rörremsor och 96-brunnars mikroplattor.
Beställningsinfo
Capstrips förpackas tillsammans med tubremsor.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas-fri |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 60/Pk. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Värmeblock för att optimera värmeöverföringen |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |