Läs mer
Corning™ 8-brunnars polypropen PCR-rörremsor
Produktkod. 10584211 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Diverse
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10584211 Diverse Paket med 300
10348421 Klart Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10584211 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6547
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7475.00 SEK
    6982.33 SEK / Paket med 300
    Save 492.67 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-02-2027
Tillverkad av tunnväggig polypropen och designad för exakt passform i värmeblock för att optimera värmeöverföringen. Corning™ 8-brunnars PCR-rörremsor är färgkodade för enkel providentifiering.
Rörremsor består av åtta 0,2 ml tunnväggiga polypropenrör som är sammankopplade. Dubbla kopplingar mellan intilliggande rör eliminerar oavsiktligt brott under provhantering. Rörremsor är designade för exakt passform i termocykler för att optimera värmeöverföringen. Thermowell GULD capstrips säljs separat från Thermowell GULD rörlister. Original Thermowell tubremsor och kapsylremsor är förpackade tillsammans. Rörremsor är RNase-/DNas-fria och är autoklaverbara vid 121 °C.
Katt. nr 6547 har 60 st av varje färg per påse; 1 påse av varje färg per fodral.
Katt. Nr 3742 är designad för realtids-PCR. Lämplig att använda med Thermowell GULD 0,2 mL 1 x 8 PCR-rörremsor och 96-brunnars mikroplattor.
Beställningsinfo
Capstrips förpackas tillsammans med tubremsor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Färg Diverse
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 60/Pk.
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Värmeblock för att optimera värmeöverföringen
Form Konisk
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera Remsa
Produkttyp Tunnvägg 8-Strip PCR-rör