Läs mer
Corning™ 96-brunnars analysblock
BIOPHARMA
Produktkod. 10708212 Handla allt Corning Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk) Tja:
500μ L
1000 μl
1000μ L
2000 μl
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Rund
Rund, konisk botten (V-brunn)
Antal Wells:
96
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Volym (metrisk) Tja Well Shape Antal Wells Förpackningsstorlek
10708212 Sterila 2000 μl Konisk botten (V-brunn) 96 Paket med 25
10554522 Icke-steril 2000 μl Konisk botten (V-brunn) 96 Paket med 100
10779922 Icke-steril 500μ L Rund, konisk botten (V-brunn) 96 Paket med 100
10689141 Icke-steril 1000 μl Rund 96 Paket med 100
10196761 Sterila 1000μ L Rund 96 Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10708212 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4115.00 SEK
    3844.70 SEK / Paket med 25
    Save 270.30 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Tillverkad av klarad polypropen för optisk klarhet. Corning™ 96-brunnars analysblock är idealiska för sammansättningslagring, analys och celltillväxttillämpningar.
Corning polypropenmikroplattor erbjuder både små volymer och stora volymer (block) brunnsformat för att möta analys- och lagringskrav.
  • Platt, rund eller V-formad brunnsbotten
  • Har enhetliga kjolhöjder för större robotgreppyta
  • Lösningsmedelsresistent polypropen ger kompatibilitet med många vanliga organiska lösningsmedel (t.ex. DMSO, etanol, metanol)
  • RNase-/DNas-fri
  • Finns steril eller icke-steril
Certifikat
Certifierad DNase- och RNase-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Bindningstyp Ej behandlad
Färg Klart
Produkttyp 96-brunnars analysblock
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 2000 μl
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
För användning med (applikation) För sammansättningslagring, analys och applicering av celltillväxt
nr per ärende 25/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Kvantitet 25/Cs.