Läs mer
Corning™ 96-brunnars analysblock
Handla allt Corning Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk) Tja:
500μ L
1000 μl
1000μ L
2000 μl
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Rund
Rund, konisk botten (V-brunn)
Antal Wells:
96
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Beskrivning
Corning polypropenmikroplattor erbjuder både små volymer och stora volymer (block) brunnsformat för att möta analys- och lagringskrav.
- Platt, rund eller V-formad brunnsbotten
- Har enhetliga kjolhöjder för större robotgreppyta
- Lösningsmedelsresistent polypropen ger kompatibilitet med många vanliga organiska lösningsmedel (t.ex. DMSO, etanol, metanol)
- RNase-/DNas-fri
- Finns steril eller icke-steril
Certifikat
Certifierad DNase- och RNase-fri
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 20 inre förpackningar om 5 |
| Bindningstyp | Ej behandlad |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | 96-brunnars analysblock |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 2000 μl |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |