Beskrivning
Corning polypropenmikroplattor erbjuder både små volymer och stora volymer (block) brunnsformat för att möta analys- och lagringskrav.
- Platt, rund eller V-formad brunnsbotten
- Har enhetliga kjolhöjder för större robotgreppyta
- Lösningsmedelsresistent polypropen ger kompatibilitet med många vanliga organiska lösningsmedel (t.ex. DMSO, etanol, metanol)
- RNase-/DNas-fri
- Finns steril eller icke-steril
Specifikationer
Specifikationer
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 5 inre förpackningar med 10 st |
| Bindningstyp | Ej behandlad |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | 96-brunnars analysblock |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Visa mer |