Läs mer
Corning™ 96-brunnars genomskinlig botten svart eller vit polystyren mikroplattor
Handla allt Corning ProdukterDescription
Specifications
Specifications
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Vitt, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Show More |