Läs mer
Corning™ 96-brunnars genomskinlig botten svart eller vit polystyren mikroplattor
Handla allt Corning Produkter
Beskrivning
- Gjuten polystyren med ogenomskinliga väggar och optiskt klar botten
- Bottnar är 60 % tunnare än konventionella mikroplattor av polystyren för lägre bakgrundsfluorecens och möjliggör avläsning ner till 340nm
- Ogenomskinliga svarta eller vita väggar förhindrar väl till väl överhörning
- Rekommenderade arbetsvolymer på 75 till 200 μL
- Tillgänglig obehandlad för lösningsbaserade analyser, med hög bindning för immunanalystillämpningar eller vävnadsodlingsbehandlad för celltillväxt
- Behandlade ytalternativ är inte belagda, kräver ingen speciell hantering och är stabila vid rumstemperatur
- Sterila mikroplattor är steriliserade med gammastrålning och certifierat icke-pyrogena
- Idealisk för serieutspädningar, hemagglutinations- eller utfällningsanalyser och allmänna lagringstillämpningar
- Plattdimensioner uppfyller föreslagna industristandarder
Beställningsinfo
Katt. nr 07-200-568 finns även i en förpackning om 25 st.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Hög bindning |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |