Läs mer
Corning™ 96-brunnars genomskinlig botten svart eller vit polystyren mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-153083 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart, Rensa botten
Ytbehandling:
Ej behandlad
Hög bindning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10082471
Brand: Corning™ 3631
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren av medicinsk kvalitet för styrka. Corning™ 96-brunnars genomskinlig botten svart eller vit polystyren mikroplattor tillåter direkt mikroskopisk visning. För fluorescerande och luminescerande analyser; idealisk för att utföra cellbaserade och molekylära analyser.
  • Gjuten polystyren med ogenomskinliga väggar och optiskt klar botten
  • Bottnar är 60 % tunnare än konventionella mikroplattor av polystyren för lägre bakgrundsfluorecens och möjliggör avläsning ner till 340nm
  • Ogenomskinliga svarta eller vita väggar förhindrar väl till väl överhörning
  • Rekommenderade arbetsvolymer på 75 till 200 μL
  • Tillgänglig obehandlad för lösningsbaserade analyser, med hög bindning för immunanalystillämpningar eller vävnadsodlingsbehandlad för celltillväxt
  • Behandlade ytalternativ är inte belagda, kräver ingen speciell hantering och är stabila vid rumstemperatur
  • Sterila mikroplattor är steriliserade med gammastrålning och certifierat icke-pyrogena
  • Idealisk för serieutspädningar, hemagglutinations- eller utfällningsanalyser och allmänna lagringstillämpningar
  • Plattdimensioner uppfyller föreslagna industristandarder
Beställningsinfo
Katt. nr 07-200-568 finns även i en förpackning om 25 st.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Förpackning 4 innerförpackningar med 25 st
Färg Svart, Rensa botten
Produkttyp MKB/RIA
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 360μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Hydrofob till sin natur och binder biomolekyler genom passiva interaktioner. Lämplig för immobilisering av stora molekyler, såsom antikroppar, som har stora hydrofoba regioner.
nr per ärende 100
Kvantitet 100/Cs.